Få mere at vide
Methyl benzenesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11420338
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420338 500 g 500g
11400338 25 g 25g
11410338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24515.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Methylbenzensulfonat er en sulfonatester, der virker som en potentiel genotoksisk urenhed i lægemiddelstoffer. Yderligere udøver det genotoksiske virkninger i bakterielle og pattedyrcellesystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylbenzensulfonat er en sulfonatester, der virker som en potentiel genotoksisk urenhed i lægemiddelstoffer. Yderligere udøver det genotoksiske virkninger i bakterielle og pattedyrcellesystemer.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, methanol, ethanol og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-18-2
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00014737
InChI nøgle CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
IUPAC navn methylbenzensulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzenesulfonate
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.269
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt 143°C (289°F)
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 908448
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 172.2
Procent renhed 98%