Få mere at vide
Methylbenzensulfinat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzenesulfinate |
| CAS | 670-98-4 |
| Molekylær formel | C7H8O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl Phenylsulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | O=S(OC)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | Methylbenzensulfinat |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.2 |
| Formel vægt | 156.02 |