Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl benzenesulfinate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1940g/mL |
| Kogepunkt | 110,0 °C til 112,0 °C (16,0 Torr) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Mængde | 25 mL |
| Specifik vægtfylde | 1.194 |
| Formel vægt | 156.2 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl benzenesulfinate, 98%