Få mere at vide
Methyl benzenesulfinate, 98%
Artikelnummer. 11925761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925761 5 mL 5ml
11935761 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438610050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 670-98-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-98-4
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.2
InChI nøgle PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
PubChem CID 2759784
IUPAC navn methylbenzensulfinat
SMIL COS(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzenesulfinate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1940g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 112.0°C (16.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.194
Formel vægt 156.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Methyl benzenesulfinate, 98%