Få mere at vide
Methylbehenat, 99%, analytisk standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15592283
Brand: Thermo Scientific Acros 226810010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-77-1
Molekylær formel C23H46O2
Molekylvægt (g/mol) 354.62
MDL nummer MFCD00009347
InChI nøgle QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
IUPAC navn methyldocosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl behenate
Smeltepunkt 54.0°C to 56.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)20CO2CH3
Mængde 1 g
Merck Index 15,1022
Opløselighedsinformation (5% in Hexane) Clear colorless solution
Formel vægt 354.61
Procent renhed 99%