Få mere at vide
Methylbehenat, 99%, analytisk standard for GC
Artikelnummer. 15592283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15592283 1 g 1g
15590163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    452.25 DKK / 1g
    Spare 13.75 DKK
    2% Slukket
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-77-1
Molekylær formel C23H46O2
Molekylvægt (g/mol) 354.62
MDL nummer MFCD00009347
InChI nøgle QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
IUPAC navn methyldocosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl behenate
Smeltepunkt 54,0 °C til 56,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)20CO2CH3
Mængde 1 g
Merck Index 15,1022
Opløselighedsinformation (5% i hexan) Klar farveløs opløsning
Formel vægt 354.61
Procent renhed 99%