Få mere at vide
Methyl b-Resorcylat, TRC
Artikelnummer. 30471402
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30471402 25 g
1 options
Artikelnummer. 30471402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33285025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl beta-Resorcylate
CAS 2150-47-2
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 25 g
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC navn Methyl 2,4-dihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423