Få mere at vide
Methylazetidin-3-carboxylathydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453456
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453456 500 mg 500mg
15443456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57489.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 100202-39-9 | C5H10ClNO2 | 151.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100202-39-9
Molekylær formel C5H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 151.59
MDL nummer MFCD01861758
InChI nøgle UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka
PubChem CID 21100040
IUPAC navn methylazetidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)C1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Kogepunkt 187 °C til 192 °C
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Mængde 500 mg
Formel vægt 151.59
Procent renhed 95%