Få mere at vide
Methyl Arsonic Acid Disodium Salt (~40%, Contain Sodium Sulfate), TRC
Artikelnummer. 30469769
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469769 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30469769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2882851G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium Methylarsonate
CAS 144-21-8
Molekylær formel C H3 As O3 . 2 Na
Mængde 1 g
Synonym Arsonic acid, methyl-, disodium salt (9CI), Methanearsonic acid, disodium salt (8CI), Ansar 184, Ansar 8100, Arifen, Arrhenal, Arsenil, Arsinyl, Arsynal, Cacodyl New, Cralo-E-rad, DMA, DMA 100, DSMA, Diarsen, Disodium methanearsonate, Disodium methylarsenate(2-), Disodium methylarsonate, Disomear, Methar, Metharsan, Metharsinat, Neo-Asycodile, Sodar, Somar, Stenosine, Tonarsan, Tonarsin, Methyl Arsonic Acid Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/CH5AsO3.2Na/c1-2(3,4)5;;/h1H3,(H2,3,4,5);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].C[As](=O)([O-])[O-]
IUPAC navn disodium;methyl-dioxido-oxo-λ^{5}-arsane
Molekylvægt (g/mol) 183.93
Formel vægt 183.9094