Få mere at vide
Methyl Arachidate, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl arachidate |
| Smeltepunkt | 45.0°C to 48.0°C |
| Kogepunkt | 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Analyseprocentområde | 98.5 % min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)18COOCH3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 326.56 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur