Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl arachidate |
| Smeltepunkt | 45,0 °C til 48,0 °C |
| Kogepunkt | 215,0 °C til 216,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Lineær formel | CH3(CH2)18COOCH3 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 326.56 |
| Procent renhed | 99% |