Få mere at vide
Methylarachidat, 99%
Artikelnummer. 15289836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289836 5 g 5g
15210846 1 g 1g
15299836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15289836 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452820050
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-28-1
Molekylær formel C21H42O2
Molekylvægt (g/mol) 326.57
MDL nummer MFCD00009014
InChI nøgle QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC navn methylicosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Arachidate
Smeltepunkt 45,0 °C til 48,0 °C
Kogepunkt 215,0 °C til 216,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)18COOCH3
Mængde 5 g
Formel vægt 326.56
Procent renhed 99%