Få mere at vide
Methylanthranilat, TRC
Artikelnummer. 30468442
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468442 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26507010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 10 g
Synonym Anthranilic acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)aniline, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Carbomethoxyaniline, Bird Shield, Fog Force, Grain 96-1, Methyl 2-aminobenzoate, Methyl 6-aminobenzoate, Methyl anthranilate, Methyl o-aminobenzoate, NSC 3109, ReJex-iT, RejeX-it Fog Force, Rejex-iT AP 50, Rejex-iT TP 40, Sunarome UVA, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]amine, o-(Methoxycarbonyl)aniline, o-Aminobenzoic acid methyl ester, o-Carbomethoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1N
IUPAC navn Methyl 2-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633