Få mere at vide
Methylanthranilat, 99%
Artikelnummer. 10784071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784071 50 g Glasflaske 50g
10469240 250 g Glasflaske 250g
10182980 500 g Glasflaske 500g
10580034 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10784071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126320500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-20-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007710
InChI nøgle VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester
PubChem CID 8635
ChEBI CHEBI:73244
IUPAC navn methyl-2-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl anthranilate
Navn note 99%
Farve Brun-Gul
Tæthed 1.1680g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Brydningsindeks 1,5810 til 1,5840 (20 °C, 589 nm)
Mængde 50 g
Beilstein 14, 317
Merck Index 15, 6094
Formel vægt 151.16
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl anthranilate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.