Få mere at vide
Methylanthranilat, 99%
Artikelnummer. 11467627
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467627 250 g 250g
11438810 500 g 500g
11457627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15681.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Det anvendes som et smagsstof. Fødevarevirksomheder bruger kunstig MA i deres slik og tyggegummi for at give dem deres druesmag. Drikkevarevirksomheder har tilføjet det til kulsyreholdigt vand og sukker i deres læskedrikke af samme grund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-20-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
InChI nøgle VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8635
IUPAC navn methyl-2-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl anthranilate
Smeltepunkt 24 °C
Kogepunkt 260 °C
Mængde 250 g
Merck Index 14,6020
InChI formel 1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske