Få mere at vide
Methylanthranilat, 99%
Beskrivelse
Det anvendes som et smagsstof. Fødevarevirksomheder bruger kunstig MA i deres slik og tyggegummi for at give dem deres druesmag. Drikkevarevirksomheder har tilføjet det til kulsyreholdigt vand og sukker i deres læskedrikke af samme grund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl anthranilate |
| Smeltepunkt | 24 °C |
| Kogepunkt | 260 °C |
| Mængde | 1000 g |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl anthranilate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl anthranilate