Få mere at vide
Methyl anthranilate, 99%
Artikelnummer. 11438810
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
Artikelnummer. 11438810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15681.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Det anvendes som et smagsstof. Fødevarevirksomheder bruger kunstig MA i deres slik og tyggegummi for at give dem deres druesmag. Drikkevarevirksomheder har tilføjet det til kulsyreholdigt vand og sukker i deres læskedrikke af samme grund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-20-3
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
InChI nøgle VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyl-2-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Smeltepunkt 24°C
Kogepunkt 260°C
Mængde 500 g
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske