Få mere at vide
Methylaminometanimidothioathydroiodid, 95 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| IUPAC navn | methylcarbamimidothioat;hydroiodid |
| Formel vægt | 218.06 |
| Procent renhed | 95% |