Få mere at vide
Methylaminometanimidothioathydroiodid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095472
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095472 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103992 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10156932 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10095472 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00619DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4338-95-8
Molekylær formel C2H7IN2S
Molekylvægt (g/mol) 218.06
MDL nummer MFCD00035598
InChI nøgle LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
SMIL [H+].[I-].CSC(N)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methylcarbamimidothioat;hydroiodid
Formel vægt 218.06
Procent renhed 95%