Få mere at vide
Methyl alpha-L-rhamnopyranoside, 98%
Artikelnummer. 11481137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481137 5 g 5g
11491137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24129.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14917-55-6 | C7H14O5 | 178.184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14917-55-6
Molekylær formel C7H14O5
Molekylvægt (g/mol) 178.184
MDL nummer MFCD00067654
InChI nøgle OHWCAVRRXKJCRB-PAMBMQIZSA-N
Synonym methyl alpha-l-rhamnopyranoside, methyl-alpha-l-rhamnopyranoside, 1-o-methyl-alpha-rhamnose, methyl 6-deoxy-alpha-l-mannopyranoside, methyl a-l-rhamnopyranoside, rao, methyl rhamnopyranoside, 2r,3r,4r,5r,6s-2-methoxy-6-methyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4r,5r,6s-2-methoxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl-a-l-rhamnopyranoside
PubChem CID 84695
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6S)-2-methoxy-6-methyloxan-3,4,5-triol
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OC)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-L-rhamnopyranoside
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Mængde 5 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%