missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30466063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466063 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3129305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Sodium Salt
CAS 134355-31-0
Molekylær formel C7 H11 O7 . Na
Mængde 5 mg
Synonym 1-O-Methyl-α-L-iduronate Monosodium Salt, Methyl-α-L-iduronic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,7+;/m0./s1
SMIL [Na+].CO[C@@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 230.148
Formel vægt 230.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.