missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Alpha-L-Arabinopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30464909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464909 50 mg
30474725 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28825550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3945-28-6
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym alpha-L-Arabinopyranoside Methyl Ether
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMIL CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-L-Arabinopyranoside
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 164.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.