missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-Alpha-L-acosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-a-L-acosamine |
| CAS | 54623-23-3 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O1 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,6R)-4-amino-6-methoxy-2-methyloxan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vægt | 161.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?