Få mere at vide
Methyl alfa-hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetat, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl alfa-hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| CAS | 258273-49-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c1-11-4-7-13(8-5-11)15-16(17(21)18(22)23-3)20-10-12(2)6-9-14(20)19-15/h4-10,17,21H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | Methyl 2-hydroxy-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-A]pyridin-3-yl]acetat |
| Vis mere |