Få mere at vide
Methyl alfa-hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051553
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051553 25 mg
30049726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051553 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0333.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl alfa-hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
CAS 258273-49-3
Analyt- eller komponentnavne Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O3/c1-11-4-7-13(8-5-11)15-16(17(21)18(22)23-3)20-10-12(2)6-9-14(20)19-15/h4-10,17,21H,1-3H3
SMIL COC(=O)C(O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC navn Methyl 2-hydroxy-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-A]pyridin-3-yl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.1317 g/mol