Få mere at vide
Methyl alpha-D-xylopyranoside, 98%
Artikelnummer. 15487749
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487749 5 g 5g
15477749 1 g 1g
15497749 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66406.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-09-8 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-09-8
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.157
MDL nummer MFCD00053593
InChI nøgle ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
Synonym methyl alpha-d-xylopyranoside, alpha-d-xylopyranoside, methyl, methyl a-d-xylopyranoside, 2s,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-alpha-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, methyl-alpha-d-xylopyranoside, alpha methyl-d-xyloside, methyl, a-d-xylopyranoside
PubChem CID 101554
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-D-xylopyranoside
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Optisk rotation +154° (c=10 in Water)
Formel vægt 264.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver