Få mere at vide
Methyl Alpha-D-Mannopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30180193
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180193 5 g
30179723 10 g
30179912 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3175005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7 H14 O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Formel vægt 194.079