Få mere at vide
Methyl-alfa-D-mannopyranosid, 99%
Artikelnummer. 11464543
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464543 25 g 25g
11474543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11533.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.20 DKK
    342.65 DKK / 25g
    Spare 75.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Methyl aD-mannopyranosid Er en konkurrerende hæmmer af bindingen af mannose af Escherichia coli. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale, sundhedsplejeprodukt og mellemprodukt. Det er også blevet brugt som dyrelægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl aD-mannopyranosid Er en konkurrerende hæmmer af bindingen af mannose af Escherichia coli. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale, sundhedsplejeprodukt og mellemprodukt. Det er også blevet brugt som dyrelægemidler.
Opløselighed
Det er let opløseligt i methanol, vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra Stærkt oxidationsmiddel. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00063262
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C
Mængde 25 g
Beilstein 81566
Opløselighedsinformation Det er let opløseligt i methanol, vand. Uopløselig i æteren.
Optisk rotation +79° (c=10 i vand)
Formel vægt 194.18
Procent renhed 99%