missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl alpha-D-Mannopyranoside 2,3,4,6-Tetrasulfate, Potassium Salt, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl alpha-D-Mannopyranoside 2,3,4,6-Tetrasulfate potassium salt |
| CAS | 359437-03-9 |
| Molekylær formel | C7 H10 O18 S4 . 4 K |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O18S4.4K/c1-20-7-6(25-29(17,18)19)5(24-28(14,15)16)4(23-27(11,12)13)3(22-7)2-21-26(8,9)10;;;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,8,9,10)(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,4-,5+,6+,7+;;;;/m1..../s1 |
| SMIL | [K+].[K+].[K+].[K+].CO[C@H]1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | tetrapotassium;[(2S,3S,4S,5R,6R)-2-methoxy-3,5-disulfonatooxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-4-yl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 666.8 |
| Formel vægt | 665.7298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?