Få mere at vide
Methyl Alpha-D-laminaribioside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl a-D-laminaribioside |
| CAS | 7115-19-7 |
| Molekylær formel | C13 H24 O11 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)11(7(17)5(3-15)22-12)24-13-9(19)8(18)6(16)4(2-14)23-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.32 |
| Formel vægt | 356.1319 |