Få mere at vide
Methyl Alpha-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30475741
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30475741 250 g
1 options
Artikelnummer. 30475741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM308500250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Molekylær formel C7 H14 O6
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.079