Få mere at vide
Methyl alfa-D-glucopyransid, 98%
Artikelnummer. 11464104
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464104 500 g 500g
11454104 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12484.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194,183 g/mol
Methyl-alfa-D-glucopyranosid er et biokemisk stof, der bruges til at variere ekko-henfaldstider i en undersøgelse, der vurderede virkningerne af kryobeskyttelse på strukturen og aktiviteten af p21ras. Det bruges også i en undersøgelse til at undersøge saccharid-medieret beskyttelse af kaotropisk-induceret deaktivering af concanavalin A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl alpha-D-glucopyranosid er et biokemisk stof, der bruges til at variere ekko-henfaldstider i en undersøgelse, der vurderede virkningerne af kryobeskyttelse på strukturen og aktiviteten af p21ras. Det bruges også i en undersøgelse til at undersøge saccharid-medieret beskyttelse af kaotropisk-induceret deaktivering af concanavalin A.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-30-3
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.183
MDL nummer MFCD00064086
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 166 °C til 171 °C
Tæthed 1.46
Mængde 500 g
Beilstein 81568
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,6080
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Uopløselig i æter
Optisk rotation +159° (c=10 i vand)
Formel vægt 194.18
Procent renhed ≥98%