Få mere at vide
Methyl Alpha-D-Galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-alpha-D-galactopyranoside |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1 |
| Formel vægt | 194.079 |