Få mere at vide
Methyl-alfa-chloracrylat, 98+%, stabiliseret med hydroquinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771632 25 g Glasflaske 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10771632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-63-7 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl α-chloroacrylate
Navn note 99%
CAS 80-63-7
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1890g/mL
Kogepunkt 52°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H5ClO2
Lineær formel CH2CClCOOCH3
Brydningsindeks 1.4420 to 1.444
MDL nummer MFCD00051368
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.189
Synonym methyl 2-chloroacrylate, methyl alpha-chloroacrylate, methyl-2-chloroacrylate, 2-propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl-alpha-chloroacrylate, 2-chloroacrylic acid, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenoate, acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenate, unii-47pg4l077j
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether
InChI nøgle AWJZTPWDQYFQPQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C(=C)Cl
IUPAC navn methyl-2-chlorprop-2-enoat
Stabilisator abt. 0.06% hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 120.54
PubChem CID 6659
Formel vægt 120.54
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl a-chloroacrylate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.