Få mere at vide
Methyl Alfa-Bromophenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30475437
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30475437 25 g
1 options
Artikelnummer. 30475437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29494025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl alpha-Bromophenylacetate
CAS 3042-81-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Mængde 25 g
Synonym alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, Bromophenylacetic Acid Methyl Ester, 2-Bromo-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromo-2-phenylacetate, Methyl 2-Bromophenylacetate, Methyl DL-Bromophenylacetate, Methyl Bromophenylacetate, Methyl alpha-Bromo-alpha-phenylacetate, Methyl alpha-Bromobenzeneacetate, NSC 243708, alpha-Bromobenzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMIL COC(=O)C(Br)c1ccccc1
IUPAC navn Methyl 2-bromo-2-phenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 229.07
Formel vægt 227.9786