Learn More
Methyl Alcohol, NF, Macron Fine Chemicals™
Product Code. 15558484
Click to view available options
Mængde:
4 L
Emballage:
SAFEMOR PVC-coated Glass Bottle
Unit Size:
4 L
Product Code. 15558484
Brand: Macron Fine Chemicals 881414
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Conforms to the requirements of the National Formulary (NF).
  • Meets the requirements necessary for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
  • Product is regulated by the Food and Drug Administration
  • Manufactured under current Good Manufacturing Practices (cGMP)
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl Alcohol
Smeltepunkt -97.6°C
CAS 67-56-1
Farve Colorless
Surhed Passes test
Alkalinitet ≤3 ppm (as NH3)
Udseende Clear
Tæthed 0.80g/mL
Kogepunkt 64.7°C
Mængde 4 L
Flammepunkt 12.0°C
Identifikation Passes test
Emballage SAFEMOR PVC-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Damptryk 13.02 kPa
Vand ≤0.1%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad NF
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.