Få mere at vide
Methylalkohol-d4, CDN
Artikelnummer. 30315695
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30315695 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315695 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND030310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
CAS 811-98-3
Molekylær formel C 2H4 O
Mængde 10 g
Synonym Methanol-d4
InChI formel InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2 D
SMIL [2 H]OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC navn Trideuterio(deuteriooxy)metan
Molekylvægt (g/mol) 36.07
Formel vægt 36,0513 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 99% kemisk renhed