Få mere at vide
Methylalkohol, vandfri, AR™ , Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15306121
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15306121 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15306121 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 300425
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel af analytisk kvalitet med en kombination af værdi og renhed til almindelig laboratorie- og lagerbrug.
AR™ kvalitet opløsningsmidler fra Macron Fine Chemicals™ levere pålidelige og ensartede resultater til laboratorier verden over. Disse opløsningsmidler opfylder eller overgår de generelle laboratoriestandarder for produkter af analytisk kvalitet, hvilket hjælper med at sikre integriteten af resultaterne i applikationer.
  • Kvalitet, der sikrer ensartede resultater
  • Specifikationer, der opfylder eller overgår AR karakterkrav
  • Produceret i ISO certificerede faciliteter for at sikre pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Alcohol
Smeltepunkt -97,6 °C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Surhed Består testen
Udseende Klar
Tæthed 0.8g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤0.001%
Titrerbar syre ≤0,0005meq/g
Molekylær formel CH4O
Damptryk 13,02 kPa
MDL nummer MFCD00004595
Vand ≤0.1%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32,04g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad AR