Få mere at vide
Methyl Adipoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30474334
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474334 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2762001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Adipoyl Chloride
CAS 35444-44-1
Molekylær formel C7H11ClO3
Mængde 1 g
Synonym 5-(Methoxycarbonyl)pentanoyl chloride, 5-Carbomethoxypentanoyl chloride, 5-Carbomethoxyvaleryl chloride, 5-Chlorocarbonylpentanoic acid methyl ester, 6-Chloro-6-oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid chloride methyl ester, Adipic acid methyl ester chloride, Adipic acid monomethyl ester chloride, Adipoyl chloride monomethyl ester, Methyl 5- (chlorocarbonyl)pentanoate, Methyl 5-(chloroformyl)pentanoate, Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate, Methyl adipoyl chloride, Monomethyl adipoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
SMIL ClC(CCCCC(OC)=O)=O
IUPAC navn methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
Molekylvægt (g/mol) 178.61
Formel vægt 178.04