Få mere at vide
Methyl adipoyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11396916
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396916 2 g 2g
11306926 10 g 10g
11316926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04377.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35444-44-1 | C7H11ClO3 | 178.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35444-44-1
Molekylær formel C7H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 178.61
MDL nummer MFCD00013661
InChI nøgle HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanedioic acid monochloride monomethyl ester, hexanoic acid, 6-chloro-6-oxo-, methyl ester, 6-methoxy-6-oxohexanoyl chloride, methyl 5-chloroformyl pentanoate, 5-chlorocarbonyl-pentanoic acid methyl ester, mono-methyl adipoyl chloride, 5-carbomethoxyvaleryl chloride, methyl 6-chloro-6-oxocaproate, methyl adipoyl chloride
PubChem CID 520737
IUPAC navn methyl-6-chlor-6-oxohexanoat
SMIL COC(=O)CCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl adipoyl chloride
Tæthed 1.05
Kogepunkt 76°C (0.8 mmHg)
Lineær formel CH3O2C(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.447
Mængde 2 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1766187
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 178.62
Procent renhed 96%