Få mere at vide
Methylakrylat (stabiliseret), TRC
Artikelnummer. 30135400
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135400 250 mL
30134157 25 mL
30010772 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM285060250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-33-3
Molekylær formel C4 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym Acrylic acid methyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid methyl ester, K 400, Methoxycarbonylethylene, Methyl acrylate, Methyl acrylic ester, Methyl prop-2-enoate, Methyl propenoate, NSC 24146
IUPAC navn Methylprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid methyl ester
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Formel vægt 86.0368