Få mere at vide
Methyl Acrylate-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Acrylate-D6 |
| CAS | 71016-31-4 |
| Molekylær formel | C4 D6 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Propenoic-2,3,3-d3 acid, methyl-d3 ester (9 CI), 2-Propenoic-2,3,3-d3 acid methyl-d3 ester, Methyl Acrylate-d6, Acrylic Acid Methyl Ester-d6, Methyl Acrylate-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.1262 |
| Formel vægt | 92.0744 g/mol |
| Vis mere |