Få mere at vide
Methylacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
10ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10091140
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-33-3, 150-76-5
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00008627
InChI nøgle BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC navn methylprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acrylate
Navn note Stabilized
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.9560g/mL
Kogepunkt 80°C
Flammepunkt -3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.4010 to 1.404
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Merck Index 15, 6085
Specifik vægtfylde 0.956
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 0.50 mPa.s (20°C)
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.