Få mere at vide
Methylakrylat, 99%, stikk. med ca. 15ppm 4-methoxyphenol
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylakrylat er en monomer, der anvendes i fremstillingen af polymerer med stive, fleksible, ioniske, ikke-ioniske, hydrofobe eller hydrofile egenskaber. Det er involveret i produktionen af akrylatfibre, som bruges til at væve syntetiske tæpper. Det spiller en vigtig rolle som reagens i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og alfa ω-dicarboxylsyreestere. Det er en god nukleofil og en Michael-acceptor til fremstilling af polyamidomamin-(PAMAM) dendrimere.
Opløselighed
Blandet med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og peroxider.
Methylakrylat er en monomer, der anvendes i fremstillingen af polymerer med stive, fleksible, ioniske, ikke-ioniske, hydrofobe eller hydrofile egenskaber. Det er involveret i produktionen af akrylatfibre, som bruges til at væve syntetiske tæpper. Det spiller en vigtig rolle som reagens i syntesen af farmaceutiske mellemprodukter og alfa ω-dicarboxylsyreestere. Det er en god nukleofil og en Michael-acceptor til fremstilling af polyamidomamin-(PAMAM) dendrimere.
Opløselighed
Blandet med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og peroxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl acrylate |
| Navn note | stabiliseret med ≈15ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | -75 °C |
| Tæthed | 0.956 |
| Kogepunkt | 79 °C til 81 °C |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.403 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN1919 |
| Vis mere |