missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Acetylricinoleate (>80%), TRC

Artikelnummer. 30480445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480445 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22059310ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ricinoleic Acid-Methyl Ester Acetate
CAS 140-03-4
Molekylær formel C21 H38 O4
Mængde 10 mL
Synonym 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), Flexricin P 4, MAR-N, Methyl O-acetylricinoleate, Methyl acetyl ricinoleate, Methyl cis-(R)-12-acetoxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinoleate
InChI formel InChI=1S/C21H38O4/c1-4-5-6-13-16-20(25-19(2)22)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-21(23)24-3/h11,14,20H,4-10,12-13,15-18H2,1-3H3/b14-11-/t20-/m1/s1
SMIL CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(=O)C
IUPAC navn methyl (Z,12R)-12-acetyloxyoctadec-9-enoate
Molekylvægt (g/mol) 354.524
Formel vægt 354.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.