Få mere at vide
Methylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30136040
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136040 100 g
30133650 50 g
30006066 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO848425100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-45-3
Molekylær formel C5 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
IUPAC navn Methyl 3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetic acid methyl ester
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Formel vægt 116.0473