Få mere at vide
Methylacetoacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050227
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050227 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050227 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0003.100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylacetoacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetic acid methyl ester
CAS 105-45-3
Analyt- eller komponentnavne Acetoacetic acid methyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CC(=O)C
IUPAC navn Methyl 3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 116,0473 g/mol