Få mere at vide
Methylacetoacetat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 10793691
Brand: Thermo Scientific Acros 126151000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-45-3
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008784
InChI nøgle WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC navn methyl-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetoacetate
Smeltepunkt -28.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0770g/mL
Kogepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4175 to 1.4295
Mængde 100 mL
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Specifik vægtfylde 1.077
Opløselighedsinformation Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viskositet 1.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.