Få mere at vide
Methylacetoacetat, 99+%
Artikelnummer. 10793691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793691 100 mL Glasflaske 100ml
10616712 1 L Glasflaske 1 L
10235270 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10249273 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126151000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-45-3
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008784
InChI nøgle WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC navn methyl-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetoacetate
Smeltepunkt -28,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0770g/mL
Kogepunkt 169,0 °C til 170,0 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1,4175 til 1,4295
Mængde 100 mL
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Specifik vægtfylde 1.077
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 460 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med alkohol og ether, opløselig i kulstoftetrachlorid
Viskositet 1,8 mPa (20 °C)
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.