Få mere at vide
Methylacetoacetat, 99%
Artikelnummer. 11494674
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494674 1000 g 1000g
11404684 250 g 250g
11414684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494674 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13696.0B
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Methylacetoacetat bruges som et kemisk reagens, der anvendes til syntese af lægemidler. Det deltager i Biginelli-reaktionen og danner molekyler, herunder dihydropyrimidinoner. Methylacetoacetat (MAA) bruges til syntese af alfa-substituerede aceto-eddikesyreestere og cykliske forbindelser, f.eks. pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylacetoacetat anvendes som et kemisk reagens, der anvendes til syntese af lægemidler. Det deltager i Biginelli-reaktionen og danner molekyler, herunder dihydropyrimidinoner. Methylacetoacetat (MAA) bruges til syntese af alfa-substituerede aceto-eddikesyreestere og cykliske forbindelser, f.eks. pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares °ved 2-8 C. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Beskyt mod lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-45-3
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008784
InChI nøgle WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC navn methyl-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetoacetate
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 1.076
Kogepunkt 170 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Lugt Behageligt
Lineær formel CH3COCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 1000 g
Beilstein 506727
Merck Index 14,6009
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99%