Få mere at vide
Methylacetoacetat, 99%
Beskrivelse
Methylacetoacetat bruges som et kemisk reagens, der anvendes til syntese af lægemidler. Det deltager i Biginelli-reaktionen og danner molekyler, herunder dihydropyrimidinoner. Methylacetoacetat (MAA) bruges til syntese af alfa-substituerede aceto-eddikesyreestere og cykliske forbindelser, f.eks. pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylacetoacetat anvendes som et kemisk reagens, der anvendes til syntese af lægemidler. Det deltager i Biginelli-reaktionen og danner molekyler, herunder dihydropyrimidinoner. Methylacetoacetat (MAA) bruges til syntese af alfa-substituerede aceto-eddikesyreestere og cykliske forbindelser, f.eks. pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares °ved 2-8 C. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Beskyt mod lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl acetoacetate |
| Smeltepunkt | -80 °C |
| Tæthed | 1.076 |
| Kogepunkt | 170 °C |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Lineær formel | CH3COCH2CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4185 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 506727 |
| Vis mere |